Learn More
Chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzoyle, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride is used as pharmaceuticcal intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzoyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’humidité et des agents oxydants. Incompatible avec les agents oxydants forts, lʼammoniac, etc.
Le chlorure de 2,4,6-triisopropylbenzoyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’humidité et des agents oxydants. Incompatible avec les agents oxydants forts, lʼammoniac, etc.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride |
Point de fusion | 78°C to 82°C |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3261 |
Beilstein | 2269534 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 266.81 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |