Learn More
Bromure de 2,4,6-triméthylphénylmagnésium, 1 M dans 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15490996
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 2,4,6-triméthylphénylmagnésium est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Il réagit avec l‘eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trimethylphenylmagnesium bromide
CAS 2633-66-1
Formule moléculaire C9H11BrMg
Numéro MDL MFCD00009663
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive
Synonyme 2-mesitylmagnesium bromide, mesitylmagnesium bromide, 2,4,6-trimethylphenylmagnesium bromide, 2-mesitylmagnesium bromide solution, mesmgbr, yxvsitsudrgill-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo 2,4,6-trimethylphenyl, 2-mesitylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, 2,4,6-trimethylphenylmagnesium bromide, 1m in 2-methf, 2-mesitylmagnesium bromide solution, 1.0 m in diethyl ether, grignard reagent
Informations sur la solubilité It reacts with water.
Clé InChI VZMGGVXGYWKQPB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC([Mg]Br)=CC(C)=C1C
Nom IUPAC bromo(3,4,5-trimethylphenyl)magnesium
Poids moléculaire (g/mol) 223.40
CID PubChem 5098599
Poids de la formule 223.4
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in 2-MeTHF