Learn More
Tétrafluoroborate de 2,4,6-triméthylpyrylium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
It is used in the radical Arylation Reactions of 4, 6, 8-Trimethylazulene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans les réactions d’arylation radicalaire de 4, 6, 8-triméthylazulène.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Il est utilisé dans les réactions d’arylation radicalaire de 4, 6, 8-triméthylazulène.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Trimethylpyrylium tetrafluoroborate |
Point de fusion | 224°C to 226°C |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 3639361 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and methanol. |
Poids de la formule | 209.98 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |