Learn More
2,4,6-tris(perfluoroheptyl)-1,3,5-triazine, Spéc. de masse std, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le 2,4,6-Tris(perfluoroheptyl)-1,3,5-triazine sert d’étalon de spectrométrie de masse.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le 2,4,6-Tris(perfluoroheptyl)-1,3,5-triazine sert d’étalon de spectrométrie de masse.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Tris(perfluoroheptyl)-1,3,5-triazine |
Note relative au nom | Mass Spec Standard |
Point de fusion | 29°C to 31°C |
Point d’ébullition | 150°C (1.5 mmHg) |
Quantité | 100 mg |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 1185.22 |