Learn More
2-(4-bromophénoxy)pyridine, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
4783-82-8
C11H8BrNO
250.10
MFCD08435900
FOKJQGKEVMZAJE-UHFFFAOYSA-N
2-4-bromophenoxy pyridine, pyridine,2-4-bromophenoxy, 2-4-bromo-phenoxy pyridine, 2-4-bromo-phenoxy-pyridine, pyridine, 2-4-bromophenoxy, 4-bromo-1-2-pyridyloxy benzene
23201935
2-(4-bromophenoxy)pyridine
BrC1=CC=C(OC2=CC=CC=N2)C=C1
4783-82-8
C11H8BrNO
250.10
MFCD08435900
FOKJQGKEVMZAJE-UHFFFAOYSA-N
2-4-bromophenoxy pyridine, pyridine,2-4-bromophenoxy, 2-4-bromo-phenoxy pyridine, 2-4-bromo-phenoxy-pyridine, pyridine, 2-4-bromophenoxy, 4-bromo-1-2-pyridyloxy benzene
23201935
2-(4-bromophenoxy)pyridine
BrC1=CC=C(OC2=CC=CC=N2)C=C1
Nom chimique ou matériau 2-(4-Bromophenoxy)pyridine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 5 g
Poids de la formule 250.09
Pourcentage de pureté 95%