Learn More
2-(4-Butoxyphenyl)acetic Acid, Mikromol™
Code produit. 17953816
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
Code produit. 17953816
Marque: Mikromol MM0179.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(4-Butoxyphenyl)acetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Butoxyphenyl)acetic Acid
CAS 4547-57-3
Noms d’analytes ou de composants 2-(4-Butoxyphenyl)acetic Acid
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H16 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-(4-Butoxyphenyl)acetic Acid, Bufexamac Imp. A (EP), Bufexamac Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-8-15-11-6-4-10(5-7-11)9-12(13)14/h4-7H,2-3,8-9H2,1H3,(H,13,14)
SMILES CCCCOc1ccc(CC(=O)O)cc1
Nom IUPAC 2-(4-butoxyphenyl)acetic acid
Poids moléculaire (g/mol) 208.25
Quantité 25 mg
Poids de la formule 208.1099 g/mol