Learn More
Chlorhydrate de (2-(4-chlorophényl)-1,3-thiazol-4-yl)méthanamine, 97 %, Tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
5g
Spécification
Nom chimique ou matériau | [2-(4-Chlorophenyl)-1, 3-thiazol-4-yl]methanamine hydrochloride |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1g |
Nom IUPAC | 1-[2-(4-chlorophényle)-1,3-thiazol-4-yl]chlorhydrate de méthanamine |
Poids de la formule | 261.18 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Qualité | Technique |