Learn More
2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-100252
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
56-06-4
C4H6N4O
126.12
MFCD00006098
SWELIMKTDYHAOY-UHFFFAOYSA-N
2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4-ol, 2,6-diaminopyrimidin-4 1h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinol, 2,6-diamino-4-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4 3h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-diamino, 2,4-diaminohypoxanthine, 6-aminoisocytosine
2944
2,6-diamino-1H-pyrimidine-4-one
C1=C(NC(=NC1=O)N)N
56-06-4
C4H6N4O
126.12
MFCD00006098
SWELIMKTDYHAOY-UHFFFAOYSA-N
2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4-ol, 2,6-diaminopyrimidin-4 1h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinol, 2,6-diamino-4-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4 3h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-diamino, 2,4-diaminohypoxanthine, 6-aminoisocytosine
2944
2,6-diamino-1H-pyrimidine-4-one
C1=C(NC(=NC1=O)N)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 270.0°C to 290.0°C
Couleur Blanc à crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 24, 469
Merck Index 15, 2983
Informations sur la solubilité Solubility in water: 11.5g/L (20°C).
Poids de la formule 126.12
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.