Learn More
2-(5-bromo-2-thiényl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
123784-07-6
C9H6BrNS
240.12
MFCD00120466
AKNKWLQVFAYRRO-UHFFFAOYSA-N
2-5-bromo-2-thienyl pyridine, 2-5-bromothiophen-2-yl pyridine, 2-5-bromothien-2-yl pyridine, pyridine,2-5-bromo-2-thienyl, acmc-20mqrz, 5-bromo-2-2-pyridyl thiophene, 2-5-bromo-2-thiophenyl pyridine, 2-bromo-5-2-pyridinyl thiophene, 2-5-bromanylthiophen-2-yl pyridine, 2-5-bromo-thiophen-2-yl-pyridine
736483
2-(5-bromothiophène-2-yl)pyridine
BrC1=CC=C(S1)C1=CC=CC=N1
123784-07-6
C9H6BrNS
240.12
MFCD00120466
AKNKWLQVFAYRRO-UHFFFAOYSA-N
2-5-bromo-2-thienyl pyridine, 2-5-bromothiophen-2-yl pyridine, 2-5-bromothien-2-yl pyridine, pyridine,2-5-bromo-2-thienyl, acmc-20mqrz, 5-bromo-2-2-pyridyl thiophene, 2-5-bromo-2-thiophenyl pyridine, 2-bromo-5-2-pyridinyl thiophene, 2-5-bromanylthiophen-2-yl pyridine, 2-5-bromo-thiophen-2-yl-pyridine
736483
2-(5-bromothiophène-2-yl)pyridine
BrC1=CC=C(S1)C1=CC=CC=N1
Nom chimique ou matériau 2-(5-Bromo-2-thienyl)pyridine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 240.12
Pourcentage de pureté 95%