Learn More
2,5-isocyanate de dichlorophényle, 97 %, Thermo Scientific™™
Catalog Number 10097939
Click to view available options
Quantité:
1 g
Nom chimique ou matériau 2, 5-Dichlorophenyl isocyanate
CAS 5392-82-5
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 27°C to 29°C
Couleur Incolore à jaune ou blanc à jaune
Point d’ébullition 120°C to 125°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule moléculaire C7H3Cl2NO
Numéro MDL MFCD00002002
Quantité 1 g
Synonyme 2,5-dichlorophenyl isocyanate, benzene, 1,4-dichloro-2-isocyanato, 2,5-dichlorophenylisocyanate, isocyanic acid, 2,5-dichlorophenyl ester, isocyanic acid 2,5-dichlorophenyl ester, acmc-209laz, 2,5-dichlorobenzenisocyanate, benzene,4-dichloro-2-isocyanato, #, isocyanic acid,5-dichlorophenyl ester
Clé InChI PEQMJVGRHNZPAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C(Cl)C(=C1)N=C=O
Nom IUPAC 1,4-dichloro-2-isocyanatobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 188.01
CID PubChem 79360
Poids de la formule 188.01
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,5-Dichlorophenyl isocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.