Learn More
Acide 2,5-diméthylique-1-(2-thiénylméthyl)-1H-pyrrole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2, 5-Dimethyl-1-(2-thienylmethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 235.31 |
Pourcentage de pureté | 97% |