Learn More
2-[((5-[(diméthylamino)méthyl]-2-furyl)méthyl)thio]ethan-1-amine, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-[({5-[(Dimethylamino)methyl]-2-furyl}methyl)thio]ethan-1-amine |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 214.33 |
Pourcentage de pureté | 95% |