Learn More
2,6-difluoro-4-méthoxyaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
La 2,6-difluoro-4-méthoxyaniline est utilisée comme intermédiaire primaire et secondaire.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
La 2,6-difluoro-4-méthoxyaniline est utilisée comme intermédiaire primaire et secondaire.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,6-Difluoro-4-methoxyaniline |
Point de fusion | 38°C to 40°C |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN2811 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 159.14 |
Pourcentage de pureté | 97% |