Learn More
2,6-Diméthoxy-4-méthylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11434817
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11434817
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21801.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6638-05-7 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
Used as a flavor and fragrance agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme aromatisant et comme agent de parfum.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6638-05-7
Numéro MDL MFCD00017289
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dimethoxy-4-methylphenol
Point de fusion 36°C to 42°C
Point d’ébullition 144°C to 146°C (12 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Phenol-like
Formule moléculaire C16H13NO3
Quantité 25 g
Synonyme 5-benzyloxy-1h-indole-2-carboxylic acid, 5-benzyloxyindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-phenylmethoxy, chembl24850, 5-phenylmethoxy-1h-indole-2-carboxylic acid, 5-phenylmethoxy indole-2-carboxylic acid, 5-benzyloxy-1h-indole-2-carboxylicacid, maybridge1_005333, acmc-209x2s
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Clé InChI MVCLSAMNMAWXFQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC(=C3)C(=O)O
Nom IUPAC 5-phénylméthoxy-1H-indole-2-acide carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 267.28
CID PubChem 81146
Poids de la formule 168.19
Pourcentage de pureté 97%