Learn More
2-amino-4-picoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735517
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
695-34-1
C6H8N2
108.14
MFCD00006321
ORLGLBZRQYOWNA-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-methylpyridine, 2-amino-4-picoline, 2-pyridinamine, 4-methyl, ascensil, 4-methyl-2-pyridinamine, 4-methyl-2-pyridylamine, 4-methyl-2-aminopyridine, 4-picoline, 2-amino, w 45 raschig, aminton
1533
4-méthylpyridine-2-amine
CC1=CC(=NC=C1)N
695-34-1
C6H8N2
108.14
MFCD00006321
ORLGLBZRQYOWNA-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-methylpyridine, 2-amino-4-picoline, 2-pyridinamine, 4-methyl, ascensil, 4-methyl-2-pyridinamine, 4-methyl-2-pyridylamine, 4-methyl-2-aminopyridine, 4-picoline, 2-amino, w 45 raschig, aminton
1533
4-méthylpyridine-2-amine
CC1=CC(=NC=C1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-picoline
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 96°C to 101°C
Couleur Beige à jaune ou marron
Point d’ébullition 230°C
Point d’éclair 118°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 22, V,9, 325
Merck Index 15, 462
Informations sur la solubilité Solubility in water: 41g/L (20°C). Other solubilities: soluble in lower alcohols,slightly soluble in petroleum ether
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-4-picoline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.