Learn More
Acide 2-amino-5-bromobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
It is used in the preparation of hepatitis C virus NS5b RNA polymerase inhibitors. Also used in the determination of cobalt, copper, nickel, and zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la préparation des inhibiteurs de l’ARN polymérase NS5b du virus de l’hépatite C. Il est également utilisé pour la détermination du cobalt, du cuivre, du nickel et du zinc.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Sensible à la lumière, stocker dans l’obscurité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Il est utilisé dans la préparation des inhibiteurs de l’ARN polymérase NS5b du virus de l’hépatite C. Il est également utilisé pour la détermination du cobalt, du cuivre, du nickel et du zinc.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Sensible à la lumière, stocker dans l’obscurité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Amino-5-bromobenzoic acid |
Point de fusion | ∼215°C (decomposition) |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 639028 |
Sensibilité | Light sensitive |
Merck Index | 14,1405 |
Informations sur la solubilité | Soluble in methanol and dimethyl sulfoxide. |
Poids de la formule | 216.03 |
Pourcentage de pureté | 98% |