Learn More
2-Amino-5-chloropyridine, LoGiCal
Code produit. 30461283
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 30461283
Marque: LoGiCal LGCFOR0149.04
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-chloropyridine
CAS 1072-98-6
Noms d’analytes ou de composants 2-Amino-5-chloropyridine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C5 H5 Cl N2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2-Amino-5-chloropyridine
Formule InChI InChI=1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
Type de solution Neat
SMILES Nc1ccc(Cl)cn1
Nom IUPAC 5-chloropyridin-2-amine
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 128.56
Quantité 10 mg
Poids de la formule 128.0141 g/mol