Learn More
2-Amino-5-chloropyridine, Mikromol™
Code produit. 17972306
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
Code produit. 17972306
Marque: Mikromol MM0149.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Amino-5-chloropyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-chloropyridine
CAS 1072-98-6
Noms d’analytes ou de composants 2-Amino-5-chloropyridine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C5 H5 Cl N2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Amino-5-chloropyridine
Formule InChI InChI=1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
SMILES Nc1ccc(Cl)cn1
Nom IUPAC 5-chloropyridin-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 128.56
Quantité 250 mg
Poids de la formule 128.0141 g/mol