Learn More
2-Amino-5-hydroxypyrimidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10668550
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
143489-45-6
C4H5N3O
111.10
MFCD08062411
NVYMOVCPYONOSF-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-hydroxypyrimidine, 5-pyrimidinol, 2-amino, 2-amino-pyrimidin-5-ol, 5-hydroxypyrimidin-2-amine, 2-amino-5-hydroxy pyrimidine, 2-amino-5-pyrimidinol, zlchem 1241, pubchem21503, 5-hydroxy-2-aminopyrimidine, acmc-1c7b8
17750388
2-aminopyrimidin-5-ol
NC1=NC=C(O)C=N1
143489-45-6
C4H5N3O
111.10
MFCD08062411
NVYMOVCPYONOSF-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-hydroxypyrimidine, 5-pyrimidinol, 2-amino, 2-amino-pyrimidin-5-ol, 5-hydroxypyrimidin-2-amine, 2-amino-5-hydroxy pyrimidine, 2-amino-5-pyrimidinol, zlchem 1241, pubchem21503, 5-hydroxy-2-aminopyrimidine, acmc-1c7b8
17750388
2-aminopyrimidin-5-ol
NC1=NC=C(O)C=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Amino-5-hydroxypyrimidine
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 198.6°C to 199°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 111.1
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-5-hydroxypyrimidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.