Learn More
Chlorhydrate de 2-aminoacétophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756547
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
5468-37-1
C8H10ClNO
171.62
MFCD00012873
CVXGFPPAIUELDV-UHFFFAOYSA-N
2-aminoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-phenylethanone hydrochloride, phenacylamine hydrochloride, 2-aminoacetophenone hcl, 2-aminoacetophenonehydrochloride, 2-amino-1-phenylethan-1-one hydrochloride, alpha-aminoacetophenone hydrochloride, 2-aminoacetophenonehcl, ethanone, 2-amino-1-phenyl-, hydrochloride, omega-aminoacetophenone hydrochloride
2723597
2-amino-1-phenylethan-1-one hydrochloride
Cl.NCC(=O)C1=CC=CC=C1
5468-37-1
C8H10ClNO
171.62
MFCD00012873
CVXGFPPAIUELDV-UHFFFAOYSA-N
2-aminoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-phenylethanone hydrochloride, phenacylamine hydrochloride, 2-aminoacetophenone hcl, 2-aminoacetophenonehydrochloride, 2-amino-1-phenylethan-1-one hydrochloride, alpha-aminoacetophenone hydrochloride, 2-aminoacetophenonehcl, ethanone, 2-amino-1-phenyl-, hydrochloride, omega-aminoacetophenone hydrochloride
2723597
2-amino-1-phenylethan-1-one hydrochloride
Cl.NCC(=O)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Aminoacetophenone hydrochloride
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 194.0°C
Couleur Jaune à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95.0 to 105% (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5COCH2NH2·HCl
Quantité 1 g
Beilstein 14, 49
Merck Index 10, 7068
Poids de la formule 171.63
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Aminoacetophenone hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.