Learn More
2-benzoxazolinone, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
25g
100g
500g
Conditionnement:
Flacon en verre
59-49-4
C7H5NO2
135.12
MFCD00005716
ASSKVPFEZFQQNQ-UHFFFAOYSA-N
2-benzoxazolinone, benzoxazolinone, benzoxazolone, 2-hydroxybenzoxazole, 2-benzoxazolol, 2 3h-benzoxazolone, 1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolone, benzo d oxazol-2 3h-one, benzoxazolin-2-one
6043
3H-1,3-benzoxazol-2-one
O=C1NC2=CC=CC=C2O1
59-49-4
C7H5NO2
135.12
MFCD00005716
ASSKVPFEZFQQNQ-UHFFFAOYSA-N
2-benzoxazolinone, benzoxazolinone, benzoxazolone, 2-hydroxybenzoxazole, 2-benzoxazolol, 2 3h-benzoxazolone, 1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolone, benzo d oxazol-2 3h-one, benzoxazolin-2-one
6043
3H-1,3-benzoxazol-2-one
O=C1NC2=CC=CC=C2O1
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Nom chimique ou matériau 2-Benzoxazolinone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Beige à marron-gris
Point de fusion 137°C to 141°C
Point d’éclair 160°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether and,trifluoroacetic acid
Poids de la formule 135.12
Forme physique Poudre
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Benzoxazolinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only