Learn More
2-bromo-1-[4-(trifluorométhyl)phényl]éthan-1-one, Tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1g
10g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one |
Plage de pourcentage du dosage | Tech. |
Formule linéaire | CF3C6H4C(O)CH2Br |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 10g |
Poids de la formule | 267.04 |
Pourcentage de pureté | Tech. |
Qualité | Technique |