Learn More
2-bromo-1-indanol, 99 %, Acros Organics™
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-1-indanol |
Point de fusion | 130.0°C to 131.0°C |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
Quantité | 10 g |
Poids de la formule | 213.07 |
Pourcentage de pureté | 99% |