missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-bromo-4-chloro-1-iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 13531630
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
31928-44-6
C6H3BrClI
317.36
CXHXFDQEFKFYQJ-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4-chloroiodobenzene, benzene, 2-bromo-4-chloro-1-iodo, acmc-209hpo, ksc494q6f, 1-iodo-2-bromo-4-chlorobenzene, 2-bromo-1-iodo-4-chlorobenzene
13741326
2-bromo-4-chloro-1-iodobenzène
C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)I
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
31928-44-6
C6H3BrClI
317.36
CXHXFDQEFKFYQJ-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4-chloroiodobenzene, benzene, 2-bromo-4-chloro-1-iodo, acmc-209hpo, ksc494q6f, 1-iodo-2-bromo-4-chlorobenzene, 2-bromo-1-iodo-4-chlorobenzene
13741326
2-bromo-4-chloro-1-iodobenzène
C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)I

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4-chloro-1-iodobenzene
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H3(Cl)I
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 317.36
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-4-chloro-1-iodobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'