Learn More
2-bromo-4’-chloroacétophénone, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10021660
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
536-38-9
C8H6BrClO
233.49
MFCD00000625
FLAYZKKEOIAALB-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chlorophenacyl bromide, p-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl, 4'-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-p-chloroacetophenone, p-bromoacetyl chlorobenzene, 4'-chloro-2-bromoacetophenone
68303
2-bromo-1-(4-chlorophényl)éthanone
C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Cl
536-38-9
C8H6BrClO
233.49
MFCD00000625
FLAYZKKEOIAALB-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-4'-chloroacetophenone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chlorophenacyl bromide, p-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-1-4-chlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl, 4'-chlorophenacyl bromide, 2-bromo-p-chloroacetophenone, p-bromoacetyl chlorobenzene, 4'-chloro-2-bromoacetophenone
68303
2-bromo-1-(4-chlorophényl)éthanone
C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Cl
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-4′-chloroacetophenone
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 95.0°C to 99.0°C
Couleur Blanc à jaune
Perte à la dessiccation 1% max. (70°C, 2 hr.)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4COCH2Br
Quantité 100 g
Beilstein 07, 285
Merck Index 15, 2156
Poids de la formule 233.49
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-4'-chloroacetophenone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.