Learn More
2-bromo-4’-méthoxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
2-Bromo-4'-methoxyacetophenone, is used as a cell-permeable, covalent and potent protein tyrosine phosphatase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromo-4′-méthoxyacétophénone, est utilisé comme inhibiteur de la protéine tyrosine phosphatase perméable aux cellules, covalent et puissant.
Solubilité
Il est soluble dans le DMSO, l’eau (partiellement miscible), la plupart des solvants organiques et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2 - 8°C
Le 2-bromo-4′-méthoxyacétophénone, est utilisé comme inhibiteur de la protéine tyrosine phosphatase perméable aux cellules, covalent et puissant.
Solubilité
Il est soluble dans le DMSO, l’eau (partiellement miscible), la plupart des solvants organiques et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2 - 8°C
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone |
Point de fusion | 68°C to 72°C |
Odeur | Irritating |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3261 |
Beilstein | 743112 |
Informations sur la solubilité | It is soluble in DMSO,water (partly miscible),most organic solvents,and methanol. |
Poids de la formule | 229.08 |
Pourcentage de pureté | 98% |