Learn More
2-bromométhyl-1,3-dioxolane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-75597 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
Code produit. 10164500
Marque: Thermo Scientific Acros 209840250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4360-63-8 | C4H7BrO2 | 167 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4360-63-8
Formule moléculaire C4H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 167
Numéro MDL MFCD00003214
Clé InChI CKIIJIDEWWXQEA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 78068
Nom IUPAC 2-(bromométhyl)-1,3-dioxolane
SMILES C1COC(O1)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromomethyl-1, 3-dioxolane
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.6100g/mL
Point d’ébullition 80°C to 82°C (27.0 mmHg)
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4810 to 1.483
Quantité 25 mL
Beilstein 19, II, 8
Gravité spécifique 1.61
Synonyme 2-bromomethyl-1,3-dioxolane, bromoacetaldehyde ethylene acetal, 1,3-dioxolane, 2-bromomethyl, 1,3-dioxolan-2-yl methyl bromide, bromomethyl dioxolane, acmc-1afrf, 2-bromomethyl-1,3-dioxolan, ksc495q7b, 2-bromomethyl-1,3 dioxolane, 2-bromomethyl-1, 3-dioxolane
Poids de la formule 167
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.