Learn More
2-bromométhyl-1,3-dioxolane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7024515
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11469566
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19312.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4360-63-8 | C4H7BrO2 | 167.002 g/mol
2-Bromomethyl-1,3-dioxolane is used in the preparation of alfa, beta-unsaturated aldehyde and 1, 4-two aldehyde monoacetals synthesis of monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromométhyl-1,3-dioxolane est utilisé dans la préparation d’aldéhyde alpha,bêta-insaturé et dans la synthèse de monomères monoacétals de 1,4-dialdéhyde.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4360-63-8
Formule moléculaire C4H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 167.002
Numéro MDL MFCD00003214
Clé InChI CKIIJIDEWWXQEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromomethyl-1,3-dioxolane, bromoacetaldehyde ethylene acetal, 1,3-dioxolane, 2-bromomethyl, 1,3-dioxolan-2-yl methyl bromide, bromomethyl dioxolane, acmc-1afrf, 2-bromomethyl-1,3-dioxolan, ksc495q7b, 2-bromomethyl-1,3 dioxolane, 2-bromomethyl-1, 3-dioxolane
CID PubChem 78068
Nom IUPAC 2-(bromométhyl)-1,3-dioxolane
SMILES C1COC(O1)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
Densité 1.628
Point d’ébullition 175°C
Point d’éclair 62°C (145°F)
Indice de réfraction 1.482
Quantité 25 g
Beilstein 103309
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 167.01
Pourcentage de pureté 97%