Learn More
(2-butyl-1H-imidazol-4-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1g
10g
25g
Spécification
Nom chimique ou matériau | (2-Butyl-1H-imidazol-4-yl)methanol |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 10g |
Poids de la formule | 154.21 |
Pourcentage de pureté | 97% |