Learn More
2-Chloro-4-nitrobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
10g
25g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-chloro-4-nitrobenzonitrile |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 25g |
Poids de la formule | 182.57 |
Pourcentage de pureté | 97% |