Learn More
2-chloro-5-éthylpyrimidine, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11906551
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
111196-81-7
C6H7ClN2
142.59
MFCD00799503
BGLLZQRUXJGTAD-UHFFFAOYSA-N
5-ethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-5-ethyl-pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-ethyl, 2-chloro-5-ethyl pyrimidine, pubchem7032, acmc-1brw8, 2-chloro-5-ethylpyrimdine, 2-chloro-5-ethylpyrimidin, 2-chloro-5-ethylpyrimidine, ksc493s1b
3572763
2-chloro-5-ethylpyrimidine
CCC1=CN=C(Cl)N=C1
111196-81-7
C6H7ClN2
142.59
MFCD00799503
BGLLZQRUXJGTAD-UHFFFAOYSA-N
5-ethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-5-ethyl-pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-ethyl, 2-chloro-5-ethyl pyrimidine, pubchem7032, acmc-1brw8, 2-chloro-5-ethylpyrimdine, 2-chloro-5-ethylpyrimidin, 2-chloro-5-ethylpyrimidine, ksc493s1b
3572763
2-chloro-5-ethylpyrimidine
CCC1=CN=C(Cl)N=C1
Nom chimique ou matériau 2-chloro-5-ethylpyrimidine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1740g/mL
Point d’ébullition 223°C
Point d’éclair >109°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.174
Poids de la formule 142.59
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-5-ethylpyrimidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.