Learn More
2-chloro-5-méthylpyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Used in organic synthesis, catalytic agent, petrochemical additive and synthetic chemistry. Also used as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans la synthèse organique, l’agent catalytique, l’additif pétrochimique et la chimie synthétique. Également utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Utilisé dans la synthèse organique, l’agent catalytique, l’additif pétrochimique et la chimie synthétique. Également utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-5-methylpyrimidine |
Point de fusion | 89°C to 92°C |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 108732 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 128.56 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Forme physique | Solide |