Learn More
2-chloro-5-(trifluorométhyl)benzène-1-sulfonyle de chlorure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1g
10g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1g |
Poids de la formule | 279.06 |
Pourcentage de pureté | 97% |