Learn More
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Mikromol™
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
Description
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| CAS | 1131-01-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C10 H12 Cl N O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Lidocaine Hydrochloride Imp. H (EP), Lidocaine Imp. H (EP), Lidocaine USP Related Compound H, Lidocaine USP RC H, 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-chloroacetyl-2,6-xylidine, Lidocaine Related Compound H, Lidocaine Hydrochloride Impurity H, Lidocaine Impurity H |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl |
| Nom IUPAC | 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| Afficher plus |