Learn More
Chlorure de 2-chlorobenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2689982
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
2905-23-9
C6H4Cl2O2S
211.06
MFCD00051520
KMVZDSQHLDGKGV-UHFFFAOYSA-N
2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzenesulfonyl chloride, o-chlorobenzenesulfochloride, 2-chlorophenylsulfonyl chloride, 2-chloro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, chloro, chloro 2-chlorophenyl sulfone
76187
ClC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
2905-23-9
C6H4Cl2O2S
211.06
MFCD00051520
KMVZDSQHLDGKGV-UHFFFAOYSA-N
2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzenesulfonyl chloride, o-chlorobenzenesulfochloride, 2-chlorophenylsulfonyl chloride, 2-chloro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, chloro, chloro 2-chlorophenyl sulfone
76187
ClC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzenesulfonyl chloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Orange-rouge à jaune
Densité 1.5480g/mL
Point d’ébullition 150.0°C to 152.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 60°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4SO2Cl
Indice de réfraction 1.5745 to 1.5765
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.548
Nom IUPAC 2-chlorobenzène-1-chlorure de sulfonyle
Poids de la formule 211.07
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible