Learn More
2-coumaranone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10071760
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
553-86-6
C8H6O2
134.13
MFCD00005856
ACZGCWSMSTYWDQ-UHFFFAOYSA-N
2-coumaranone, benzofuran-2 3h-one, 2 3h-benzofuranone, 3h-benzofuran-2-one, benzofuran-2-one, benzofuranone, 1-benzofuran-2 3h-one, isocoumaranone, 2-coumarotioiie
68382
3H-1-benzofurane-2-one
C1C2=CC=CC=C2OC1=O
553-86-6
C8H6O2
134.13
MFCD00005856
ACZGCWSMSTYWDQ-UHFFFAOYSA-N
2-coumaranone, benzofuran-2 3h-one, 2 3h-benzofuranone, 3h-benzofuran-2-one, benzofuran-2-one, benzofuranone, 1-benzofuran-2 3h-one, isocoumaranone, 2-coumarotioiie
68382
3H-1-benzofurane-2-one
C1C2=CC=CC=C2OC1=O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Coumaranone
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 47°C to 52°C
Point d’ébullition 248°C to 250°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 17, 309
Poids de la formule 134.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Coumaranone