Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’-désoxyadénosine, 99 %
38.10€ - 466.00€
Identifiants chimiques
CAS | 958-09-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H13N5O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 251.25 |
Numéro MDL | MFCD00005754 |
Clé InChI | OLXZPDWKRNYJJZ-RRKCRQDMSA-N |
Synonyme | 2'-deoxyadenosine, deoxyadenosine, 2-deoxyadenosine, 2r,3s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol, adenyldeoxyriboside, adenine deoxyribonucleoside, adenine deoxyribose, desoxyadenosine, ccris 1782, unii-p582c98ulc |
CID PubChem | 13730 |
ChEBI | CHEBI:17256 |
Nom IUPAC | (2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxyméthyl)oxolan-3-ol |
SMILES | NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15486039
|
Thermo Scientific Chemicals
J63886.06 |
5 g |
38.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15496039
|
Thermo Scientific Chemicals
J63886.14 |
25 g |
170.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15406049
|
Thermo Scientific Chemicals
J63886.18 |
50 g |
258.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15416049
|
Thermo Scientific Chemicals
J63886.22 |
100 g |
466.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2'-Deoxyadenosine is used in paradoxical stimulation study of human sperm motility. It plays an essential role as sperm motility stimulants used in sperm micro-injection on mouse and human embryo development. It finds an application in some cells as an energy source under energy stress conditions. It is involved in various biological processes to compare the functions of adenosine analogues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 2′-désoxyadénosine est utilisée dans l’étude de stimulation paradoxale de la motilité des spermatozoïdes humains. Elle joue un rôle essentiel en tant que stimulant de la motilité des spermatozoïdes utilisé dans le cadre de micro-injections de sperme sur le développement des embryons de souris et humains. Elle trouve une application dans certaines cellules comme source d’énergie en cas de stress énergétique. Elle est impliquée dans divers processus biologiques visant à comparer les fonctions des analogues de l’adénosine.
Solubilité
Soluble dans l’eau et la soude caustique.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
958-09-8 | |
251.25 | |
OLXZPDWKRNYJJZ-RRKCRQDMSA-N | |
13730 | |
(2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxyméthyl)oxolan-3-ol |
C10H13N5O3 | |
MFCD00005754 | |
2'-deoxyadenosine, deoxyadenosine, 2-deoxyadenosine, 2r,3s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol, adenyldeoxyriboside, adenine deoxyribonucleoside, adenine deoxyribose, desoxyadenosine, ccris 1782, unii-p582c98ulc | |
CHEBI:17256 | |
NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1 |
Spécification
2'-Deoxyadenosine | |
Blanc | |
MFCD00005754 | |
Soluble in water and caustic soda. | |
−25° (c=0.5 in Water) | |
(2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxyméthyl)oxolan-3-ol | |
13730 | |
251.24 | |
Poudre |
958-09-8 | |
C10H13N5O3 | |
2'-deoxyadenosine, deoxyadenosine, 2-deoxyadenosine, 2r,3s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol, adenyldeoxyriboside, adenine deoxyribonucleoside, adenine deoxyribose, desoxyadenosine, ccris 1782, unii-p582c98ulc | |
OLXZPDWKRNYJJZ-RRKCRQDMSA-N | |
NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1 | |
251.25 | |
CHEBI:17256 | |
99% |
Sécurité et traitement
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 213-488-7
missing translation for 'rtecsNumber' : AU7358650
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only