Learn More
2-Ethoxyethanol, ≥99%, Spectrophotometric Grade, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Code produit. 15602770
Click to view available options
Quantité:
2 L
Conditionnement:
1L
2L
Code produit. 15602770
Marque: Honeywell Riedel-de Haën 2563742L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 110-80-5
Formule moléculaire C4H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Numéro MDL MFCD00002869
Clé InChI ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
CID PubChem 8076
ChEBI CHEBI:46788
Nom IUPAC 2-éthoxyéthan-1-ol
SMILES CCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxyethanol
Densité 0.93g/mL at 25°C
Limite d’explosion 0.14
Point d’éclair 42°C (107.6°F)
Température d’allumage 460°F
Formule linéaire C2H5OCH2CH2OH
Quantité 2 L
Numéro UN UN1171
Beilstein 1098271
Densité de vapeur 3.1 (vs air)
Poids de la formule 90.12g/mol
Tension de vapeur 3.8mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Spectrophotométrique