Learn More
2-Éthoxynaphtalène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11339629
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11339629
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23327.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 93-18-5 | C12H12O | 172.227 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-18-5
Formule moléculaire C12H12O
Poids moléculaire (g/mol) 172.227
Numéro MDL MFCD00016808
Clé InChI GUMOJENFFHZAFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromelia, naphthalene, 2-ethoxy, neroline, nerolin new, nerolin ii, ethyl 2-naphthyl ether, 2-naphthol ethyl ether, bromelia compound, beta-naphthyl ethyl ether, ethyl beta-naphthyl ether
CID PubChem 7129
Nom IUPAC 2-éthoxynaphtalène
SMILES CCOC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxynaphthalene
Point de fusion 35°C to 37°C
Point d’ébullition 282°C
Point d’éclair 134°C (273°F)
Quantité 25 g
Beilstein 2042397
Merck Index 14,3752
Poids de la formule 172.23
Pourcentage de pureté 99%