Learn More
Acide 2-éthylbutyrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7023435
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
Code produit. 11418836
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16989.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 88-09-5 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Diethyl acetic acid (88-09-5) is used in flavoring agent and as an intermediate for pharmaceuticals and dyestuffs. It is also employed in the manufacture of esters and other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide diéthyl acétique (88-09-5) est utilisé dans lʼagent aromatisant et comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques et les colorants. Il est également employé dans la fabrication dʼesters et dʼautres produits chimiques.
Solubilité
Peu soluble avec les solvants organiques habituels. Solubilité dans lʼeau 18 g/l (20°C).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-09-5
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00002670
Clé InChI OXQGTIUCKGYOAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylbutyric acid, diethylacetic acid, butanoic acid, 2-ethyl, acetic acid, diethyl, 3-pentanecarboxylic acid, 2-ethyl butanoic acid, diethyl acetic acid, butyric acid, 2-ethyl, 2-ethyl-butyric acid, alpha-ethylbutyric acid
CID PubChem 6915
Nom IUPAC Acide2-éthylbutanoïque
SMILES CCC(CC)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylbutyric acid
Point de fusion -15°C
Densité 0.924
Point d’ébullition 192°C to 194°C
Point d’éclair 87°C (188°F)
Indice de réfraction 1.413
Quantité 250 mL
Numéro UN UN2922
Beilstein 1098634
Merck Index 14,3110
Informations sur la solubilité Sparingly soluble with the usual organic solvents. Solubility in water 18g/L (20°C).
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Ethylbutyric acid