Learn More
Bromure de 2-fluoro-6-nitrobenzyle, 98 %, Thermo Scientific™
43.50€ - 188.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1958-93-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5BrFNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 234.02 |
Numéro MDL | MFCD00042918 |
Clé InChI | KKSODTKRSQTJFZ-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 74779 |
Nom IUPAC | 2-(bromométhyl)-1-fluoro-3-nitrobenzène |
SMILES | [O-][N+](=O)C1=CC=CC(F)=C1CBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13571610
|
Thermo Scientific Acros
449150010 |
1 g | |||||||
13501620
|
Thermo Scientific Acros
449150050 |
5 g |
188.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
1958-93-6 | |
234.02 | |
KKSODTKRSQTJFZ-UHFFFAOYSA-N | |
2-(bromométhyl)-1-fluoro-3-nitrobenzène |
C7H5BrFNO2 | |
MFCD00042918 | |
74779 | |
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(F)=C1CBr |
Spécification
2-Fluoro-6-nitrobenzyl bromide | |
50°C to 54°C | |
Flacon en verre | |
O2NC6H3CH2Br(F) | |
2-fluoro-6-nitrobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitrobenzene, benzene, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitro, alpha-bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene, acmc-20anuk, 2-fluoro-6-nitrobenzylbromide, 2-bromomethyl-3-fluoro-1-nitrobenzene, benzene,2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitro | |
KKSODTKRSQTJFZ-UHFFFAOYSA-N | |
2-(bromométhyl)-1-fluoro-3-nitrobenzène | |
74779 | |
98% |
1958-93-6 | |
97.5% min. (GC) | |
C7H5BrFNO2 | |
MFCD00042918 | |
Solubility in water: insoluble | |
[O-][N+](=O)C1=CC=CC(F)=C1CBr | |
234.02 | |
234.02 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 217-801-8
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 2-Fluoro-6-nitrobenzyl bromide