Learn More
Bromure de 2-fluoro-6-nitrobenzyle, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Fluoro-6-nitrobenzyl bromide |
Point de fusion | 50°C to 54°C |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | O2NC6H3CH2Br(F) |
Quantité | 5 g |
Synonyme | 2-fluoro-6-nitrobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitrobenzene, benzene, 2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitro, alpha-bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene, acmc-20anuk, 2-fluoro-6-nitrobenzylbromide, 2-bromomethyl-3-fluoro-1-nitrobenzene, benzene,2-bromomethyl-1-fluoro-3-nitro |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
Poids de la formule | 234.02 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Fluoro-6-nitrobenzyl bromide