Learn More
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific™
Marque:  Thermo Scientific Acros 156335000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 868-77-9 Poids : 0.50000kg
Code produit. 10071750
  • 55.64€ / 500g
Expédition estimée: 03-06-2022
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
2-Hydroxyethyl methacrylate
868-77-9,150-76-5
100.0
Sans désignation
213°C
96% min. (GC)
C6H10O3
MFCD00002863
Flacon en verre
2-hydroxyethyl methacrylate, glycol methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, glycol monomethacrylate, hema, ethylene glycol methacrylate, 2-methacryloyloxy ethanol, 2-hydroxyethylmethacrylate, mhoromer, monomer mg-1
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
1.073
2-hydroxyéthyl2-méthylprop-2-énoate
13360
130.14
97%
5 mPa.s (30°C)
2mg KOH/g max.
96.0
1.0730g/mL
-12.0°C
106°C
Authentic
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OH
02,III,1291
1.4510 to 1.4530
500g
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
CC(=C)C(=O)OCCO
130.14
CHEBI:34288
Liquide
200 to 400ppm MEHQ
0.2% max. (K.F.)
Vidéos
FDS Documents