Learn More
2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
By using 2-mercapto-5-n-propylpyrimidine (MPP) as capping ligands, copper nanoclusters with different core sizes were prepared using a chemical reduction method. 2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine finds use as means of synthesizing enantiomerically enriched compounds. Used as an odorant to help detect natural gas leaks. As intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
En utilisant 2-mercapto-5-n-propylpyrimidine (MPP) comme ligands de coiffage, des nanoclusters de cuivre de différentes tailles de noyau ont été préparés à l’aide d’une réduction chimique. La 2-mercapto-5-n-propylpyrimidine sert à synthétiser des composés énantiomériquement enrichis. Utilisée comme agent odorant pour aider à détecter les fuites de gaz naturel. Intermédiaire dans les synthèses organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
En utilisant 2-mercapto-5-n-propylpyrimidine (MPP) comme ligands de coiffage, des nanoclusters de cuivre de différentes tailles de noyau ont été préparés à l’aide d’une réduction chimique. La 2-mercapto-5-n-propylpyrimidine sert à synthétiser des composés énantiomériquement enrichis. Utilisée comme agent odorant pour aider à détecter les fuites de gaz naturel. Intermédiaire dans les synthèses organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine |
Point de fusion | 207°C to 211°C |
Quantité | 1 g |
Nom IUPAC | 5-propyl-1,2-dihydropyrimidine-2-thione |
Poids de la formule | 154.24 |
Pourcentage de pureté | 98% |