Learn More
2-Mercaptopyridine N-oxyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
66.50€ - 635.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1121-31-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H5NOS |
Poids moléculaire (g/mol) | 127.161 |
Numéro MDL | MFCD00006196 |
Clé InChI | YBBJKCMMCRQZMA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pyrithione, 2-mercaptopyridine n-oxide, 2-mercaptopyridine-n-oxide, 1-hydroxy-2-pyridinethione, omadine, 2-pyridinethiol, 1-oxide, 1-hydroxyl-1h-pyridine-2-thione, n-hydroxypyridine-2-thione, 1-hydroxy-2 1h-pyridinethione, 2-pyridinethiol 1-oxide |
CID PubChem | 1570 |
ChEBI | CHEBI:36578 |
Nom IUPAC | 1-hydroxypyridine-2-thione |
SMILES | C1=CC(=S)N(C=C1)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11408136
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14152.06 |
5 g |
66.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11418136
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14152.14 |
25 g |
201.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11428136
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14152.22 |
100 g |
635.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Mercaptopyridine N-oxide is used in ratiometric fluorescence imaging of intracellular zinc ions in mammalian cultures. It is used in the radical coupling of benzoyl derivatives of 2-deoxy-D-ribose, with heterocyclic bases to give C-nucleosides. It acts as a ligand and form coordination complexes with palladium chloride. It is a precursor to O-acyl thiohydroxamates. Further, it serves as an antifungal agent. In addition to this, it is used in the preparation of 1-oxa-2-oxo-3-thia-indolizinium chloride by reaction with carbonyl dichloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-mercaptopyridine N-oxyde est utilisé dans l’imagerie par fluorescence ratiométrique des ions zinc intracellulaires dans les cultures de mammifères. Il est utilisé dans le couplage radicalaire des dérivés benzoyles de 2-désoxy-D-ribose, avec des bases hétérocycliques pour donner des nucléosides en C. Il agit comme ligand et forme des complexes de coordination avec le chlorure de palladium. C’est un précurseur des thiohydroxyamates O-acyl. De plus, il sert d’agent antifongique. En outre, il est utilisé dans la préparation du chlorure de 1-oxa-2-oxo-3-thia-indolizinium par réaction avec le dichlorure de carbonyle.
Solubilité
Soluble dans l’acide tris-hydrochlorique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
1121-31-9 | |
127.161 | |
YBBJKCMMCRQZMA-UHFFFAOYSA-N | |
1570 | |
1-hydroxypyridine-2-thione |
C5H5NOS | |
MFCD00006196 | |
pyrithione, 2-mercaptopyridine n-oxide, 2-mercaptopyridine-n-oxide, 1-hydroxy-2-pyridinethione, omadine, 2-pyridinethiol, 1-oxide, 1-hydroxyl-1h-pyridine-2-thione, n-hydroxypyridine-2-thione, 1-hydroxy-2 1h-pyridinethione, 2-pyridinethiol 1-oxide | |
CHEBI:36578 | |
C1=CC(=S)N(C=C1)O |
Spécification
2-Mercaptopyridine N-oxide | |
69°C to 72°C | |
MFCD00006196 | |
Air and light sensitive | |
pyrithione, 2-mercaptopyridine n-oxide, 2-mercaptopyridine-n-oxide, 1-hydroxy-2-pyridinethione, omadine, 2-pyridinethiol, 1-oxide, 1-hydroxyl-1h-pyridine-2-thione, n-hydroxypyridine-2-thione, 1-hydroxy-2 1h-pyridinethione, 2-pyridinethiol 1-oxide | |
YBBJKCMMCRQZMA-UHFFFAOYSA-N | |
1-hydroxypyridine-2-thione | |
1570 | |
127.17 |
1121-31-9 | |
C5H5NOS | |
906983 | |
14,7994 | |
Soluble in tris-hydrochloric acid. | |
C1=CC(=S)N(C=C1)O | |
127.161 | |
CHEBI:36578 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 214-329-4
missing translation for 'rtecsNumber' : UT8999000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only