Learn More
2-Mercaptopyridine N-oxyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11408136
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
1121-31-9
C5H5NOS
127.161
MFCD00006196
YBBJKCMMCRQZMA-UHFFFAOYSA-N
pyrithione, 2-mercaptopyridine n-oxide, 2-mercaptopyridine-n-oxide, 1-hydroxy-2-pyridinethione, omadine, 2-pyridinethiol, 1-oxide, 1-hydroxyl-1h-pyridine-2-thione, n-hydroxypyridine-2-thione, 1-hydroxy-2 1h-pyridinethione, 2-pyridinethiol 1-oxide
1570
CHEBI:36578
1-hydroxypyridine-2-thione
C1=CC(=S)N(C=C1)O
1121-31-9
C5H5NOS
127.161
MFCD00006196
YBBJKCMMCRQZMA-UHFFFAOYSA-N
pyrithione, 2-mercaptopyridine n-oxide, 2-mercaptopyridine-n-oxide, 1-hydroxy-2-pyridinethione, omadine, 2-pyridinethiol, 1-oxide, 1-hydroxyl-1h-pyridine-2-thione, n-hydroxypyridine-2-thione, 1-hydroxy-2 1h-pyridinethione, 2-pyridinethiol 1-oxide
1570
CHEBI:36578
1-hydroxypyridine-2-thione
C1=CC(=S)N(C=C1)O
2-Mercaptopyridine N-oxide is used in ratiometric fluorescence imaging of intracellular zinc ions in mammalian cultures. It is used in the radical coupling of benzoyl derivatives of 2-deoxy-D-ribose, with heterocyclic bases to give C-nucleosides. It acts as a ligand and form coordination complexes with palladium chloride. It is a precursor to O-acyl thiohydroxamates. Further, it serves as an antifungal agent. In addition to this, it is used in the preparation of 1-oxa-2-oxo-3-thia-indolizinium chloride by reaction with carbonyl dichloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-mercaptopyridine N-oxyde est utilisé dans l’imagerie par fluorescence ratiométrique des ions zinc intracellulaires dans les cultures de mammifères. Il est utilisé dans le couplage radicalaire des dérivés benzoyles de 2-désoxy-D-ribose, avec des bases hétérocycliques pour donner des nucléosides en C. Il agit comme ligand et forme des complexes de coordination avec le chlorure de palladium. C’est un précurseur des thiohydroxyamates O-acyl. De plus, il sert d’agent antifongique. En outre, il est utilisé dans la préparation du chlorure de 1-oxa-2-oxo-3-thia-indolizinium par réaction avec le dichlorure de carbonyle.
Solubilité
Soluble dans l’acide tris-hydrochlorique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2-Mercaptopyridine N-oxide
Point de fusion 69°C to 72°C
Quantité 5 g
Beilstein 906983
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,7994
Informations sur la solubilité Soluble in tris-hydrochloric acid.
Poids de la formule 127.17
Pourcentage de pureté 99%