missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-méthoxy-5-nitrophénol, 98 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Methoxy-5-nitrophenol |
Point de fusion | 103°C to 107°C |
Point d’ébullition | 110°C to 112°C (0.8 mmHg) |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Formule linéaire | CH3OC6H3(NO2)OH |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: slightly soluble |
Poids de la formule | 169.14 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Methoxy-5-nitrophenol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'