Learn More
2-méthoxyéthanol, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10183860 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
Code produit. 10183860
Marque: Thermo Scientific Acros 180790250
Demander un format en vrac ou personnalisé
2-méthoxyéthanol, 99 % et plus, C3H8O2, numéro CAS-109-86-4, 2-méthoxy-1-éthanol, 3-oxa-1-butanol, dowanol em, egme, éthanol, 2-méthoxy, éther monométhylique d’éthylène glycol, méthoxyéthanol, cellosolve de méthyle, oxitol de méthyle, monométhyl glycol, 2,5 L, 99 % min. (GC), 01, 467, 124,0°C, 100,0, 99,0, CHEBI:46790
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-86-4
Formule moléculaire C3H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.09
Numéro MDL MFCD00002867
Clé InChI XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
CID PubChem 8019
ChEBI CHEBI:46790
Nom IUPAC 2-méthoxyéthanol
SMILES COCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyethanol
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -85.0°C
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 124.0°C
Point d’éclair 38°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Baril métallique
Formule linéaire CH3OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.402
Quantité 25 L
Beilstein 01, 467
Résidus après évaporation 0.005% max.
Merck Index 15, 6063
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Viscosité 1.7 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 76.09
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide