Learn More
2-Méthoxyphénol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497787 250 g 250g
11487787 1000 g 1000g
11407797 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16319.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.20€
    40.65€ / 250g
    Économisez 4.55€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
2-méthoxyphénol, > -98 %, C7H8O2, numéro CAS-90-05-1, méthylcatéchol, guaiastil, 2-hydroxyanisole, 1-hydroxy-2-méthoxybenzène, acide pyroguaiac, o-méthoxyphénol, éther monométhylique de pyrocatéchol, phénol, 2-méthoxy, guaicol, guaiacol, 1 000 g, > 98 %, 508112, 204°C à 206°C, CHEBI:28591, 1,129
2-Methoxyphenol acts as an expectorant. It is used as an anti-oxidant as well as an anti-skinning agent for paints. It serves as a precursor to flavorants such as eugenol and vanillin. Further, it is used as an intermediate in the chemical synthesis of active pharmaceuticals, flavoring and perfumery products. In addition to this, it is also used as an indicator in chemical reactions that produce oxygen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthoxyphénol agit comme expectorant. Il est utilisé comme antioxydant ainsi que comme agent anti-peau pour les peintures. Il sert de précurseur aux arômes tels que l’eugénol et la vanilline. De plus, il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse chimique de produits pharmaceutiques actifs, d’arômes et de produits de parfumerie. En outre, il est utilisé comme indicateur dans les réactions chimiques qui produisent de l’oxygène.
Solubilité
Miscible au tétrachlorure de carbone, à l’alcool, au chloroforme, à l’éther, aux huiles, à l’acide acétique glacial et à la solution d’hydroxyde de sodium. Légèrement miscible à l’eau et l’éther de pétrole.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-05-1
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.139
Numéro MDL MFCD00002185
Clé InChI LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
CID PubChem 460
ChEBI CHEBI:28591
Nom IUPAC 2-méthoxyphénol
SMILES COC1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methoxyphenol
Point de fusion 28°C to 31°C
Densité 1.129 g/mL
Point d’ébullition 204°C to 206°C
Point d’éclair 82°C (179°F)
Plage de pourcentage du dosage >98%
Indice de réfraction 1.543
Quantité 250 g
Beilstein 508112
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,4553
Informations sur la solubilité Miscible with carbon tetrachloride,alcohol,chloroform,ether,oils,glacial acetic acid and sodium hydroxide solution. Slightly miscible with water and petroleum ether.
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methoxyphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methoxyphenol