Learn More
Acide (2-méthoxyphénoxy)acétique, 98 %, Acros Organics
Catalog Number 11905141
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
1878-85-9
C9H10O4
182.18
IHONYPFTXGQWAX-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyphenoxy acetic acid, 2-2-methoxyphenoxy acetic acid, 2-methoxyphenoxyacetic acid, guaiacoxyacetic acid, acetic acid, 2-methoxyphenoxy, o-methoxyphenoxy acetic acid, unii-7xvz1x365a, acide o-methoxyphenoxyacetique french, o-methoxy phenoxyacetic acid, acetic acid, o-methoxyphenoxy
15882
Acide2-(2-méthoxyphénoxy)acétique
COC1=CC=CC=C1OCC(=O)O
1878-85-9
C9H10O4
182.18
IHONYPFTXGQWAX-UHFFFAOYSA-N
2-methoxyphenoxy acetic acid, 2-2-methoxyphenoxy acetic acid, 2-methoxyphenoxyacetic acid, guaiacoxyacetic acid, acetic acid, 2-methoxyphenoxy, o-methoxyphenoxy acetic acid, unii-7xvz1x365a, acide o-methoxyphenoxyacetique french, o-methoxy phenoxyacetic acid, acetic acid, o-methoxyphenoxy
15882
Acide2-(2-méthoxyphénoxy)acétique
COC1=CC=CC=C1OCC(=O)O
Nom chimique ou matériau (2-Methoxyphenoxy)acetic acid
Point de fusion 122°C to 123°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 10 g
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • (2-Methoxyphenoxy)acetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.